Principaux documents
SML0213
Sigma-Aldrich
MC2050 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[2-(4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl)ethylsulfanyl]-3H-quinazolin-4-one dihydrochloride hydrate
5 MG
123,00 €
25 MG
640,00 €
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
123,00 €
25 MG
640,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H21N5OS·2HCl · xH2O
Poids moléculaire :
440.39 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.Cl.Cl.O=C1NC(SCCN2CCN(CC2)c3ccccn3)=Nc4ccccc14
InChI
1S/C19H21N5OS.2ClH.H2O/c25-18-15-5-1-2-6-16(15)21-19(22-18)26-14-13-23-9-11-24(12-10-23)17-7-3-4-8-20-17;;;/h1-8H,9-14H2,(H,21,22,25);2*1H;1H2
Clé InChI
LMZZPRHHBPFDGE-UHFFFAOYSA-N
Application
MC2050 hydrate may be used in cell signaling studies.
Actions biochimiques/physiologiques
MC2050 is a PARP-1 inhibitor
MC2050 is a water-soluble PARP-1 inhibitor. The IC50 for inhibition of PARP-1 activity is 119 nM, compared to 1.8 μM for PARP-2. MC2050 inhibits apoptosis and blocks poly ADP-ribosylation of histone H1 in hydrogen peroxide treated SH-SY5Y neuroblastoma cells.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Agents reported to activate cellular caspases include chemotherapeutic drugs, TNF receptor agonists, and other enzymes. Inhibitors of apoptosis were the first identified endogenous caspase inhibitors.