SML0206
EAA-090
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
P-[2-(8,9-dioxo-2,6-diazabicyclo[5.2.0]non-1(7)-en-2-yl)ethyl]-phosphonic acid, WAY-126090
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
light yellow to yellow
Solubilité
H2O: ≥2 mg/mL
Auteur
Wyeth
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OP(O)(=O)CCN1CCCNC2=C1C(=O)C2=O
InChI
1S/C9H13N2O5P/c12-8-6-7(9(8)13)11(3-1-2-10-6)4-5-17(14,15)16/h10H,1-5H2,(H2,14,15,16)
Clé InChI
BDABGOLMYNHHTR-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable