Principaux documents
SML0125
Sigma-Aldrich
CPA 1 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
NSC 623721 hydrate, Naphtho[2,1-b:7,6-b′]difuran-2,8-dicarboxylic acid hydrate
5 MG
150,00 €
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
150,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H8O6 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.23 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
gray-brown
Solubilité
DMSO: ≥15 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.OC(=O)c1cc2cc3ccc4oc(cc4c3cc2o1)C(O)=O
InChI
1S/C16H8O6.H2O/c17-15(18)13-4-8-3-7-1-2-11-10(6-14(21-11)16(19)20)9(7)5-12(8)22-13;/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20);1H2
Clé InChI
HKVITMNNEVXIGB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CPA 1 is a potent, selective, ATP-competitive dual inhibitor of protein kinase casein kinase 2 (CK2) and proviral insertion Moloney virus kinases (Pim kinases). CPA 1 is selective for CK2 and Pim kinases (Pim-1, Pim-2, and Pim-3) when evaluated against a panel of 112 protein kinases.
Potent, selective, ATP-competitive dual inhibitor of protein kinase casein kinase 2 (CK2) and proviral insertion Moloney virus kinases (Pim kinases)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable