SMB01068
Licoricidin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
(+)-Licoricidin, 7-O-Demethyllicorisoflavan A, Licorisoflavan B
306,00 €
About This Item
306,00 €
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
424.53
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1C[C@H](Cc3c1cc(c(c3OC)CC=C(C)C)O)c2c(c(c(cc2)O)CC=C(C)C)O
InChI
1S/C26H32O5/c1-15(2)6-8-19-22(27)11-10-18(25(19)29)17-12-21-24(31-14-17)13-23(28)20(26(21)30-5)9-7-16(3)4/h6-7,10-11,13,17,27-29H,8-9,12,14H2,1-5H3/t17-/m0/s1
Clé InChI
GBRZTUJCDFSIHM-KRWDZBQOSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable