SMB00516
Benzyl glucopyranoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
benzyl D-glucopyranoside, benzyl-beta-D-glucoside
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)OCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H18O6/c14-6-9-10(15)11(16)12(17)13(19-9)18-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-17H,6-7H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
Clé InChI
GKHCBYYBLTXYEV-UJPOAAIJSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable