Principaux documents
SMB00510
Sigma-Aldrich
9-methoxycarbonyldec-9-enoic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C=C(C(OC)=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H20O4/c1-10(12(15)16-2)8-6-4-3-5-7-9-11(13)14/h1,3-9H2,2H3,(H,13,14)
Clé InChI
ZUNJWEGRDSXKIO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from fungal source
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable