SMB00323
Schisandrin C
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Schisandrin C, Schizandrin C, Wuweizisu C
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC1=C2C(OCO2)=CC3=C1C(C(OC)=C(OCO4)C4=C5)=C5CC(C)C(C)C3
InChI
1S/C22H24O6/c1-11-5-13-7-15-19(27-9-25-15)21(23-3)17(13)18-14(6-12(11)2)8-16-20(22(18)24-4)28-10-26-16/h7-8,11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3
Clé InChI
HTBWBWWADZJXID-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable