SMB00289
Diallyl trisulfide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Allyl trisulfide, Di-2-propenyl trisulfide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C=CCSSSCC=C
InChI
1S/C6H10S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Clé InChI
UBAXRAHSPKWNCX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable