Principaux documents
SMB00267
Sigma-Aldrich
Irisolone 4′-bioside
≥95% (LC/MS-ELSD)
1 MG
414,00 €
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
414,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H32O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
636.55
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.25
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable