Principaux documents
SMB00255
Sigma-Aldrich
3,5-Di-O-galloylshikimic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
1 MG
442,00 €
442,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
442,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H18O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
442,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@H](CC(=C[C@H]1OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)C(O)=O)OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C21H18O13/c22-10-1-8(2-11(23)16(10)26)20(31)33-14-5-7(19(29)30)6-15(18(14)28)34-21(32)9-3-12(24)17(27)13(25)4-9/h1-5,14-15,18,22-28H,6H2,(H,29,30)/t14-,15-,18-/m1/s1
Clé InChI
GASRJYBPBZZTBO-IIDMSEBBSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable