Principaux documents
SMB00243
Sigma-Aldrich
Sericic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
1 MG
454,00 €
454,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
454,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H48O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
454,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O6/c1-25(2)11-13-30(24(35)36)14-12-28(5)17(21(30)23(25)34)7-8-20-26(3)15-18(32)22(33)27(4,16-31)19(26)9-10-29(20,28)6/h7,18-23,31-34H,8-16H2,1-6H3,(H,35,36)/t18-,19-,20-,21-,22+,23+,26+,27-,28-,29-,30+/m1/s1
Clé InChI
IFIQVSCCFRXSJV-GOVAGAJPSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
S C Hess et al.
Journal of ethnopharmacology, 47(2), 97-100 (1995-07-07)
Vochysia divergens Pohl (Vochysiaceae) is a tree commonly found in wet soils of 'Pantanal' of Mato Grosso, Brazil, and used in folk medicine against infections and asthma. We have studied different extracts and some isolated compounds from this plant for
Ouchen Wang et al.
PloS one, 6(6), e21130-e21130 (2011-06-23)
Natural products represent an important source for agents of cancer prevention and cancer treatment. More than 60% of conventional anticancer drugs are derived from natural sources, particularly from plant-derived materials. In this study, 2α, 3α, 19β, 23β-tetrahydroxyurs-12-en-28-oic acid (THA), a