Principaux documents
SMB00180
Sigma-Aldrich
Trifolirhizin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
(−)-Maackiain 3-O-glucoside
1 MG
414,00 €
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
414,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H22O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3[C@@H]4Oc5cc6OCOc6cc5[C@@H]4COc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H22O10/c23-6-17-18(24)19(25)20(26)22(32-17)30-9-1-2-10-13(3-9)27-7-12-11-4-15-16(29-8-28-15)5-14(11)31-21(10)12/h1-5,12,17-26H,6-8H2/t12-,17+,18+,19-,20+,21-,22+/m0/s1
Clé InChI
VGSYCWGXBYZLLE-QEEQPWONSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shan Lin et al.
Biomedical chromatography : BMC, e4261-e4261 (2018-04-13)
Run-zao-zhi-yang (RZZY) capsule, a traditional Chinese medicine formula, is popularly used for the treatment of dermatitis and eczema. However, few studies have been carried out on RZZY and its metabolites. In this study, we developed a three-step strategy to rapidly
Hunseung Yoo et al.
Journal of ethnopharmacology, 206, 298-305 (2017-05-17)
Sophora tonkinensis (Leguminosae, ST) is a traditional herbal plant in Korea and China. Its roots and rhizomes have been used to dissipate heat, to clear toxic material and to treat acute pharyngolaryngeal infections and sore throats. In this study, we