Principaux documents
SCP0097
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
5 MG
108,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
108,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H37N9O11
Poids moléculaire :
747.71
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Caspase Substrate,
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥80%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C