Documents
SCP0096
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Synonyme(s) :
Ac-LETD-AFC, Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-7-amino-4-trifluoromethyl coumarin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H38N5O12
Poids moléculaire :
672.66
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
product name
Caspase Substrate,
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥80%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CASP8(841)
Amino Acid Sequence
Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-AFC
Actions biochimiques/physiologiques
The peptide Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-AFC, or Ac-LETD-AFC, is a fluorogenic substrate for caspase-8. The tetrapeptide sequence LETD is recognized as an ideal cleavage sequence for caspase-8.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable