Principaux documents
SCP0025
Sigma-Aldrich
Gamma Secretase Inhibitor Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
5 MG
109,00 €
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
109,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H20N2O4
Poids moléculaire :
352.38
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
APP γ Secretase Inhibitor,
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥75%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
3-5 difluorophenacetyl-Ala-S-Phenylglycine-Methylester
Application
Gamma-secretase is a protein complex containing presenilin, nicastrin, APH-1, and PEN-2. 3-5 difluorophenacetyl-Ala-S-Phenylglycine-Methylester is used as an amyloid precursor protein (APP) gamma secretase inhibitor.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable