Documents
SBR00074
Sigma-Aldrich
Asunaprevir
new
≥99% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
SM-5887, BMS650032, 3-Methyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-valyl-(4R)-4-[(7-chloro-4-methoxy-1-isoquinolinyl)oxy]-N-{(1R,2S)-1-[(cyclopropylsulfonyl)carbamoyl]-2-vinylcyclopropyl}-L-prolinamide, ASV, BMS 650032, BMS-650032
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H46ClN5O9S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
748.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51101500
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
viruses
Mode d’action
protein synthesis | inhibits
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[C@@H](C(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(=O)N[C@@]2(C[C@H]2C=C)C(=O)NS(=O)(=O)C3CC3)OC4=NC=C(C5=C4C=C(C=C5)Cl)OC)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C35H46ClN5O9S/c1-9-19-16-35(19,31(44)40-51(46,47)22-11-12-22)39-28(42)25-15-21(49-29-24-14-20(36)10-13-23(24)26(48-8)17-37-29)18-41(25)30(43)27(33(2,3)4)38-32(45)50-34(5,6)7/h9-10,13-14,17,19,21-22,25,27H,1,11-12,15-16,18H2,2-8H3,(H,38,45)(H
Clé InChI
XRWSZZJLZRKHHD-QGQNBIQGSA-N
Description générale
Asunaprevir is a competitive inhibitor of HCV NS3/4A protease which act by inhibiting the protease activity of the NS3/4A enzyme of the hepatitis C virus.
Actions biochimiques/physiologiques
Asunaprevir is a direct acting antiviral agent that inhibits the NS3/4A protease of the hepatitis C virus (HCV). Inhibition of the NS3/4A protease prevents viral replication and leads to the clearance of HCV from the body. Asunaprevir is active again viruses.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable