SBR00037
Solithromycin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2H-Oxacyclotetradecino[4,3-d]oxazole-2,6,8,14(1H,7H,9H)-tetrone, CEM-101, OP-1068
60,00 €
About This Item
60,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
F[C@@]1(C(=O)O[C@@H]([C@]2(OC(=O)N([C@@H]2[C@H](C(=O)[C@@H](C[C@]([C@@H]([C@H](C1=O)C)O[C@@H]5O[C@@H](C[C@@H]([C@H]5O)N(C)C)C)(OC)C)C)C)CCCC[n]3nnc(c3)c4cc(ccc4)N)C)CC)C
InChI
1S/C43H65FN6O10/c1-12-32-43(8)35(50(40(55)60-43)19-14-13-18-49-23-30(46-47-49)28-16-15-17-29(45)21-28)26(4)33(51)24(2)22-41(6,56-11)37(27(5)36(53)42(7,44)39(54)58-32)59-38-34(52)31(48(9)10)20-25(3)57-38/h15-17,21,23-27,31-32,34-35,37-38,52H,12-14,18-20,22,45H2,1-11H3/t24-,25-,26+,27+,31+,32-,34-,35-,37-,38+,41-,42+,43-/m1/s1
Clé InChI
IXXFZUPTQVDPPK-ZAWHAJPISA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Antimicrobial spectrum: Active against bacteria like Legionella, Chlamydophila, Chlamydia, Mycoplasma, and Ureaplasma and against gonococci and other organisms that cause genitourinary tract infections
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable