SAE0160
Albumin human
Exbumin™, Recombinant, lyophilized powder, Animal Component Free, suitable for cell culture, low endotoxin
Synonyme(s) :
ExbuminInVitria, rHSA
525,00 €
About This Item
525,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
monomer ~67 kDa
Concentration
>96%
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, tested
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Advantages
- Eliminates animal-derived additives
- Safe and regulatory friendly
- Provides well-defined and consistent stem cell medium
- Raw materials, manufacturing equipment, and packaging is certified blood free and animal free
Conditionnement
Notes préparatoires
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable