Principaux documents
SAB5703047
Sigma-Aldrich
Anti-γ-Tubulin Antibody
rabbit monoclonal, 6T10A1
Synonyme(s) :
CDCBM4, GCP-1, TUBG, TUBGCP1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Nom du produit
Anti-γ-Tubulin Antibody, clone 6T10A1, Rabbit Monoclonal,
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6T10A1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
50 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1.00 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBG1(7283)
Description générale
This gene encodes a member of the tubulin superfamily. The encoded protein localizes to the centrosome where it binds to microtubules as part of a complex referred to as the gamma-tubulin ring complex. The protein mediates microtubule nucleation and is required for microtubule formation and progression of the cell cycle. A pseudogene of this gene is found on chromosome 7. [provided by RefSeq, Jan 2009]
Immunogène
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human γ-Tubulin .
Application
WB, IP
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :