SAB5703037
Anti-Phospho-BRD4(pSer1083) Antibody, clone 5B6X4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
BRD4, CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5B6X4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
200 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:100 - 1:500
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
HQSPP
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BRD4(23476)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3