SAB5702916
Anti-S6 Ribosomal Protein (RPS6) Antibody, clone 4C7P4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
RPS6,S6,RPS6
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4C7P4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
32 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MKLNISFPATGCQKLIEVDDERKLRTFYEKRMATEVAADALGEEWKGYVVRISGGNDKQGFPMKQGVLTHGRVRLLLSKGHSCYRPRRTGERKRKSVRGCIVDANLSVLNLVIVKKGEKDIPGLTDTTVP
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPS6(6194)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3