Principaux documents
SAB5702906
Sigma-Aldrich
Anti-ACAA2 Antibody, clone 8H6H5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ACAA2, DSAEC, acetyl-CoA acyltransferase 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8H6H5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
42 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
PAISGALKKAGLSLKDMDLVEVNEAFAPQYLAVERSLDLDISKTNVNGGAIALGHPLGGSGSRITAHLVHELRRRGGKYAVGSACIGGGQGIAVIIQSTA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACAA2(10449)
Description générale
The encoded protein catalyzes the last step of the mitochondrial fatty acid beta-oxidation spiral. Unlike most mitochondrial matrix proteins, it contains a non-cleavable amino-terminal targeting signal.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 298-397 of human ACAA2 (P42765).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IF/ICC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1