SAB5702892
Anti-NFIB / NF1B2 Antibody, clone 7T1G5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CTF, HMGIC/NFIB, NF-I/B, NF1-B, NFI-B, NFI-RED, NFIB2, NFIB3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7T1G5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
47 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
1.24 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
KPLFSSASPQDSSPRLSTFPQHHHPGIPGVAHSVISTRTPPPPSPLPFPTQAILPPAPSSYFSHPTIRYPPHLNPQDTLKNYVPSYDPSSPQTSQSWYLG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NFIB(4781)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1