SAB5702876
Anti-MRPL28 Antibody, clone 3B9F2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
MRPL28, MAAT1, p15, mitochondrial ribosomal protein L28
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3B9F2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
30 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.80 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MPLHKYPVWLWKRLQLREGICSRLPGHYLRSLEEERTPTPVHYRPHGAKFKINPKNGQRERVEDVPIPIYFPPESQRGLWGGEGWILGQIYANNDKLSKR
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MRPL28(10573)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1