SAB5702867
Anti-SUMO2/3 Antibody, clone 6R8G7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HSMT3, SMT3B, SMT3H2, SUMO3, Smt3A
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6R8G7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
17 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1.65 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MADEKPKEGVKTENNDHINLKVAGQDGSVVQFKIKRHTPLSKLMKAYCERQGLSMRQIRFRFDGQPINETDTPAQLEMEDEDTIDVFQQQTGGVY
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SUMO2(6613)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1