Documents
SAB5702822
Sigma-Aldrich
Anti-NPHS2 Antibody, clone 2O10G3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
PDCN, SRN1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2O10G3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
35 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1.2 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
AQRQAKVRMIAAEAEKAASESLRMAAEILSGTPAAVQLRYLHTLQSLSTEKPSTVVLPLPFDLLNCLSSPSNRTQGSLPFPSPSKPVEPLNPKKKDSPML
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NPHS2(7827)
Description générale
This gene encodes a protein that plays a role in the regulation of glomerular permeability. Mutations in this gene cause steroid-resistant nephrotic syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2014]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 284-383 of human NPHS2 (Q9NP85).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1