Principaux documents
SAB5702812
Sigma-Aldrich
Anti-PLC beta 3 (PLCB3) Antibody, clone 4C0Z7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
phospholipase C, beta 3 (phosphatidylinositol-specific)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4C0Z7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
150 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1.06 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
RKRHNSISEAKMRDKHKKEAELTEINRRHITESVNSIRRLEEAQKQRHDRLVAGQQQVLQQLAEEEPKLLAQLAQECQEQRARLPQEIRRSLLGEMPEGLG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLCB3(5331)
Description générale
This gene encodes a member of the phosphoinositide phospholipase C beta enzyme family that catalyze the production of the secondary messengers diacylglycerol and inositol 1,4,5-triphosphate from phosphatidylinositol in G-protein-linked receptor-mediated signal transduction. Alternative splicing results in multiple transcript variants.[provided by RefSeq, May 2010]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1100-1200 of human PLC beta 3 (PLC beta 3 (PLCB3)) (Q01970).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1