SAB5702807
Anti-Caspase-3 p12 Antibody, clone 1P3B3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CPP32,CPP32B,SCA-1,Active Caspase 3,CASP3,active Caspase-3,Caspase 3,Caspase-3 p12,caspase-3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1P3B3, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
SGVDDDMACHKIPVEADFLYAYSTAPGYYSWRNSKDGSWFIQSLCAMLKQYADKLEFMHILTRVNRKVATEFESFSFDATFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYH
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASP3(836)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1