Key Documents
SAB5702797
Sigma-Aldrich
Anti-ENO2 Antibody, clone 9B4Y4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ENO2,HEL-S-279,NSE,enolase 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9B4Y4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
47 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LELRDGDKQRYLGKGVLKAVDHINSTIAPALISSGLSVVEQEKLDNLMLELDGT
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ENO2(2026)
Description générale
This gene encodes one of the three enolase isoenzymes found in mammals. This isoenzyme, a homodimer, is found in mature neurons and cells of neuronal origin. A switch from alpha enolase to gamma enolase occurs in neural tissue during development in rats and primates. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 47-100 of human ENO2 (NP_001966.1).
Application
WB, IHC, IF/ICC
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3