Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
SAB5702698
Sigma-Aldrich
Anti-SAMM50 Antibody, clone 10E4G1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
SAMM50, CGI-51, OMP85, SAM50, TOB55, TRG-3, YNL026W, SAMM50 sorting and assembly machinery component
100 μL
377,00 €
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
377,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
10E4G1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
52 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
2.50 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
FELQLNKQLIFDSVFSASFWGGMLVPIGDKPSSIADRFYLGGPTSIRGFSMHSIGPQSEGDYLGGEAYWAGGLHLYTPLPFRPGQGGFGELFRTHFFLNAG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SAMM50(25813)
Description générale
This gene encodes a component of the Sorting and Assembly Machinery (SAM) of the mitochondrial outer membrane. The Sam complex functions in the assembly of beta-barrel proteins into the outer mitochondrial membrane.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human SAMM50 (Q9Y512).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1