Principaux documents
SAB5702691
Sigma-Aldrich
Anti-WIPI1 Antibody, clone 2F4G9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ATG18, ATG18A, WIPI49
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2F4G9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
49 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1.60 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MEAEAADAPPGGVESALSCFSFNQDCTSLATGTKAGYKLFSLSSVEQLDQVHGSNEIPDVYIVERLFSSSLVVVVSHTKPRQMNVYHFKKGTEICNYSYS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WIPI1(55062)
Description générale
This gene encodes a WD40 repeat protein. Members of the WD40 repeat family are key components of many essential biologic functions. They regulate the assembly of multiprotein complexes by presenting a beta-propeller platform for simultaneous and reversible protein-protein interactions. Members of the WIPI subfamily of WD40 repeat proteins have a 7-bladed propeller structure and contain a conserved motif for interaction with phospholipids. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Mar 2016]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human WIPI1 (Q5MNZ9).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1