Principaux documents
SAB5702651
Sigma-Aldrich
Anti-BST2 Antibody, clone 4L6O2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CD317, TETHERIN
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4L6O2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
35 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.37 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:500
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LQQELTEAQKGFQDVEAQAATCNHTVMALMASLDAEKAQGQKKVEELEGEITTLNHKLQDASAEVERLRRENQVLSVRIAD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BST2(684)
Description générale
Bone marrow stromal cells are involved in the growth and development of B-cells. The specific function of the protein encoded by the bone marrow stromal cell antigen 2 is undetermined; however, this protein may play a role in pre-B-cell growth and in rheumatoid arthritis. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 70-150 of human BST2 (Q10589).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC, IF/ICC
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3