SAB5702631
Anti-PLC gamma 1 (PLCG1) Antibody, clone 6V9U10, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
NCKAP3, PLC-II, PLC1, PLC148, PLCgamma1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6V9U10, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
150 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.44 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
GKIKHCRVQQEGQTVMLGNSEFDSLVDLISYYEKHPLYRKMKLRYPINEEALEKIGTAEPDYGALYEGRNPGFYVEANPMPTFKCAVKALFDYKAQREDELTFIKSAIIQNVEKQEGGWWRGD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLCG1(5335)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1