Principaux documents
SAB5702625
Sigma-Aldrich
Anti-RAIDD/CRADD Antibody, clone 7M7M6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
MRT34, RAIDD
100 μL
377,00 €
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
377,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7M7M6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
23 kDa
Espèces réactives
rat, human
Concentration
0.13 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
DTFLDSLQEFPWVREKLKKAREEAMTDLPAGDRLTGIPSHILNSSPSDRQINQLAQRLGPEWEPMVLSLGLSQTDIYRCKA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CRADD(8738)
Description générale
This gene encodes a protein containing a death domain (DD) motif. This protein recruits caspase 2/ICH1 to the cell death signal transduction complex, which includes tumor necrosis factor receptor 1 (TNFR1A) and RIPK1/RIP kinase, and acts in promoting apoptosis. A mutation in this gene was associated with mental retardation. A related pseudogene is found on chromosome 3. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2016]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 70-150 of human RAIDD/CRADD (P78560).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1