SAB5702594
Anti-PCYT1A Antibody, clone 1D9L4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CCTA, CT, CTA, CTPCT, PCYT1, SMDCRD
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1D9L4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
42 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1.05 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
EEKSIDLIQKWEEKSREFIGSFLEMFGPEGALKHMLKEGKGRMLQAISPKQSPSSSPTRERSPSPSFRWPFSGKTSPPCSPANLSRHKAAAYDISEDEED
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PCYT1A(5130)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1