SAB5702583
Anti-p53 DINP1 Antibody, clone 9Y6Z7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
SIP, TP53DINP1, TP53INP1A, TP53INP1B, Teap, p53DINP1
377,00 €
About This Item
377,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9Y6Z7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
27 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
2.00 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
PPPCFTAGGLTTIKVETSPMENLLIEHPSMSVYAVHNSCPGLSEATRGTDELHSPSSPRVEAQNEMGQHIHCYVAALAAHTTFLEQPKSFRPSQWIKEHSE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP53INP1(94241)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1