SAB5702566
Anti-PIK3R4/VPS15 Antibody, clone 5J3U5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
VPS15, p150
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5J3U5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
153 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.57 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
AGSDMKIRFWDLAYPERSYVVAGSTSSPSVSYYRKIIEGTEVVQEIQNKQKVGPSDDTPRRGPESLPVGHHDIITDVATFQTTQGFIVTASRDGIVKVWK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIK3R4(30849)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1