Principaux documents
SAB5702561
Sigma-Aldrich
Anti-BHMT Antibody, clone 7O7D7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
BHMT1, HEL-S-61p
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7O7D7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
45 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.56 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:500 - 1:700
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
CGFEPYHIRAIAEELAPERGFLPPASEKHGSWGSGLDMHTKPWVRARARKEYWENLRIASGRPYNPSMSKPDGWGVTKGTAELMQQKEATTEQQLKELFEKQKFKSQ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BHMT(635)
Description générale
This gene encodes a cytosolic enzyme that catalyzes the conversion of betaine and homocysteine to dimethylglycine and methionine, respectively. Defects in this gene could lead to hyperhomocyst(e)inemia, but such a defect has not yet been observed. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-406 of human BHMT (Q93088).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1