SAB5702512
Anti-PI3 Kinase p85 beta Antibody, clone 6E2F5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
MPPH, MPPH1, P85B, p85, p85-BETA
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6E2F5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
85 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1.50 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
PRDGAPEPGLTLPDLPEQFSPPDVAPPLLVKLVEAIERTGLDSESHYRPELPAPRTDWSLSDVDQWDTAALADGIKSFLLALPAPLVTPEASAEARRALRE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIK3R2(5296)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1