SAB5702437
Anti-NDUFA13/GRIM19 Antibody, clone 7D1Z6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
B16.6, CDA016, CGI-39, GRIM-19, GRIM19
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7D1Z6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
17 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1.7mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MAASKVKQDMPPPGGYGPIDYKRNLPRRGLSGYSMLAIGIGTLIYGHWSIMKWNRERRRLQIEDFEARIALLPLLQAETDRRTLQMLRENLEEEAIIMKDVPDWKVGESVFHTTRWVPPLIGELYGLRTTEEALHASHGFMWYT
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDUFA13(51079)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1