Principaux documents
SAB5702433
Sigma-Aldrich
Anti-PAR4 Antibody, clone 10Q2G9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
PAR4, Par-4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
10Q2G9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
41 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
YSRTDRSGFPRYNRDANVSGTLVSSSTLEKKIEDLEKEVVRERQENLRLVRLMQDKEEMIGKLKEEIDLLNRDLDDIEDENEQLKQENKTLLKVVGQLTR
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PAWR(5074)
Description générale
The tumor suppressor WT1 represses and activates transcription. The protein encoded by this gene is a WT1-interacting protein that itself functions as a transcriptional repressor. It contains a putative leucine zipper domain which interacts with the zinc finger DNA binding domain of WT1. This protein is specifically upregulated during apoptosis of prostate cells. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 241-340 of human PAR4 (Q96IZ0).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC, IF/ICC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1