SAB5702402
Anti-TrkA Antibody, clone 9F4Y9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
MTC, TRK, TRK1, TRKA, Trk-A, p140-TrkA
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9F4Y9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
130 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
ESILYRKFTTESDVWSFGVVLWEIFTYGKQPWYQLSNTEAIDCITQGRELERPRACPPEVYAIMRGCWQREPQQRHSIKDVHARLQALAQAPPVYLDVLG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NTRK1(4914)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1