Principaux documents
SAB5702396
Sigma-Aldrich
Anti-DCR2 Antibody, clone 10Y1N4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CD264, DCR2, TRAIL-R4, TRAILR4, TRUNDD
100 μL
377,00 €
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
377,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
10Y1N4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
45-60 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.61 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
PTQVSEQEIQGQELAELTGVTVELPEEPQRLLEQAEAEGCQRRRLLVPVNDADSADISTLLDASATLEEGHAKETIQDQLVGSEKLFYEEDEAGSATSCL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
The protein encoded by this gene is a member of the TNF-receptor superfamily. This receptor contains an extracellular TRAIL-binding domain, a transmembrane domain, and a truncated cytoplamic death domain. This receptor does not induce apoptosis, and has been shown to play an inhibitory role in TRAIL-induced cell apoptosis. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 287-386 of human DCR2 (Q9UBN6).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1