SAB5702342
[KO Validated]Anti-STAT2 Antibody, clone 4A5P8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
IMD44, ISGF-3, P113, STAT113
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4A5P8, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
KLPFWTWLDKILELVHDHLKDLWNDGRIMGFVSRSQERRLLKKTMSGTFLLRFSESSEGGITCSWVEHQDDDKVLIYSVQPYTKEVLQSLPLTEIIRHYQLLTEENIPENPLRFLYPRIPRDEAFGCYYQEKVNLQERRKYLKHRLIVVSNRQVDEL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STAT2(6773)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3