SAB5702335
Anti-PIK3R3/p55PIK Antibody, clone 2I10M9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
p55, p55-GAMMA, p55PIK
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2I10M9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
52 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1.5mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
DINRVQAEDLLYGKPDGAFLIRESSKKGCYACSVVADGEVKHCVIYSTARGYGFAEPYNLYSSLKELVLHYQQTSLVQHNDSLNVRLAYPVHAQMPSLCR
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIK3R3(8503)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1