SAB5702289
Anti-COX6B1 Antibody, clone 7T0J5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
COX6B1, COX6B, COXG, COXVIb1, cytochrome c oxidase subunit 6B1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7T0J5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
10 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.80 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MAEDMETKIKNYKTAPFDSRFPNQNQTRNCWQNYLDFHRCQKAMTAKGGDISVCEWYQRVYQSLCPTSWVTDWDEQRAEGTFPGKI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COX6B1(1340)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1