SAB5702278
Anti-Annexin A11 Antibody, clone 8O5Z5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ANXA11,ANX11,CAP50
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8O5Z5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
56 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:1000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
FDIYEIKEAIKGVGTDEACLIEILASRSNEHIRELNRAYKAEFKKTLEEAIRSDTSGHFQRLLISLSQGNRDESTNVDMSLAQRDAQELYAAGENRLGTDESKFNAVLCSRSRAHLVAVFNEYQRMTGRDIEKSICREMSGDLEEGMLAVVKCLKNTPAFFAERLNKAMRGAGTKDRTLIRIMVSRSETDLLDIRSEYKRMYGKSLYHDISGDTSGDYRKILLKICGGND
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANXA11(311)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3