Principaux documents
SAB5702267
Sigma-Aldrich
Anti-PQBP1 Antibody, clone 8D8H6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
PQBP1,MRX2,MRX55,MRXS3,MRXS8,NPW38,RENS1,SHS
100 μL
377,00 €
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
377,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8D8H6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
38 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
2.00 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:200 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PQBP1(10084)
Description générale
This gene encodes a nuclear polyglutamine-binding protein that is involved with transcription activation. The encoded protein contains a WW domain. Mutations in this gene have been found in patients with Renpenning syndrome 1 and other syndromes with X-linked mental retardation. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms have been described for this gene.
Immunogène
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human PQBP1.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1