Principaux documents
SAB5702260
Sigma-Aldrich
Anti-Bcl-2 Antibody, clone 0B2A9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
TACTILE
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
0B2A9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
100-200 kDa
Espèces réactives
mouse
Concentration
1.00 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
EIPVIVENNSTDVLVERRFTCLLKNVFPKANITWFIDGSFLHDEKEGIYITNEERKGKDGFLELKSVLTRVHSNKPAQSDNLTIWCMALSPVPGNKVWNIS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD96(10225)
Description générale
The protein encoded by this gene belongs to the immunoglobulin superfamily. It is a type I membrane protein. The protein may play a role in the adhesive interactions of activated T and NK cells during the late phase of the immune response. It may also function in antigen presentation. Alternative splicing generates multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
Immunogène
PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 270-370 of human CD96 (NP_937839.1).
Application
WB
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3