SAB5702205
Anti-EDG2/LPA-1 Antibody, clone 3U1Q0, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
EDG2, GPR26, Gpcr26, LPA1, Mrec1.3, VZG1, edg-2, rec.1.3, vzg-1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3U1Q0, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
41 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MAAISTSIPVISQPQFTAMNEPQCFYNESIAFFYNRSGKHLATEWNTVSKLVMGLGITVCIFIMLANLLVMVAIYVNRRFHFPIYYLMANLAAADFFAGL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LPAR1(1902)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1